Merck
571970
Sigma-Aldrich
异氰酸环辛酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H15NCO
CAS号:
分子量:
153.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-10-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
InChI 密鑰
QYKPRMWZTPVYJC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup