Merck
571903
Sigma-Aldrich
1-苄基-3,4-二羟基-1H-吡咯-2,5-二羧酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19NO6
分子量:
333.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(O)c(O)c(C(=O)OCC)n1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)12-14(19)15(20)13(17(22)24-4-2)18(12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,19-20H,3-4,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AXYCCUUFBQELMR-UHFFFAOYSA-N
應用
取代 3,4-乙基二氧吡咯的原料。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Zong, K.; Abboud, K.; Reynolds, J.
Tetrahedron Letters, 45, 4973-4973 (2004)