Merck
569666
Sigma-Aldrich
Rasta 树脂负载异氰酸酯
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
Rasta-NCO 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
~2.0 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3