About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
161.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter