Merck
558826
Sigma-Aldrich
1,4-丁二硫醇二乙酸
97%
别名:
1,4-双-乙酰硫烷基丁烷, 硫代乙酸 S-(4-乙酰硫烷基丁基)酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
CAS号:
分子量:
206.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.5200 (lit.)
沸点
284-285 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)