Merck
556181
Sigma-Aldrich
钛酞菁
β-modification
别名:
α-Titanyl phthalocyanine, Oxytitanium phthalocyanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16N8OTi
CAS号:
分子量:
576.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
SMILES 字串
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI 密鑰
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于电子照相的敏化剂。
同類產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3