Merck
546933
Sigma-Aldrich
3,5-二氯苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS号:
分子量:
245.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges