Merck
541869
Sigma-Aldrich
双(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸二氯化钛(IV)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2TiCl2
CAS号:
分子量:
485.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
123-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](Cl)(Cl)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2ClH.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;;/h2*7,12H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*8-7-;;;
InChI 密鑰
ATKXYIKEKNPVBT-KKUWAICFSA-J
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3