Merck
541540
Sigma-Aldrich
3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7ClO2
CAS号:
分子量:
194.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
72-77 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(oc2ccccc12)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H7ClO2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9(6)10(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
QEULGCOIYWPYIL-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Methylbenzofuran-2-carbonyl chloride may be used in the synthesis of ferruginyl 3-methylbenzofuran-2-carbonyl ester.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
New gastroprotective ferruginol derivatives with selective cytotoxicity against gastric cancer cells.
Espinoza M, et al.
Planta Medica, 74(08), 802-808 (2008)