Merck
535648
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基喹啉-3-甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8ClNO
CAS号:
分子量:
205.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc2cc(C)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
FSLNYYZJXMGKHK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3