Merck
533874
Sigma-Aldrich
溴碘甲烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2I
CAS号:
分子量:
220.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于以下反应:
  • 碳烯插入反应
  • 超快光离解
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact