Merck
531154
Sigma-Aldrich
聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
别名:
PLGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
饋電比
lactide:glycolide (50:50)
分子量
average Mw 5,000-15,000
固有黏度
0.15-0.25 dL/g(lit.)
轉變溫度
Tg (DSC) 24 °C (onset)
SMILES 字串
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
控释生物活性剂、缝线和可生物吸收植入器件。
外觀
具有生物相容性且可生物降解的聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)