Merck
527335
Sigma-Aldrich
PSS-氰基丙基二甲基硅氧基-七环戊基取代
别名:
(氰基丙基二甲基硅氧基)七环戊基五环八硅氧烷, 氰基丙基二甲基硅氧基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H75NO13Si9
分子量:
1042.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si]12O[Si]3(O[Si](O1)(O[Si]45O[Si](O3)(O[Si](O4)(O[Si](O5)(C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)O[Si](O2)(C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C41H75NO13Si9/c1-56(2,34-18-17-33-42)43-62-46-58(37-23-7-8-24-37,38-25-9-10-26-38)47-64(55-62)51-60(40-29-13-14-30-40)48-59(39-27-11-12-28-39)44-57(35-19-3-4-20-35,36-21-5-6-22-36)45-63(49-59,50-60)53-61(52-62,54-64)41-31-15-16-32-41/h35-41H,3-32,34H2,1-2H3
InChI 密鑰
MBLNWXMDCNMJIP-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3