Merck
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-三氟苯硼酸
≥95%
别名:
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2B(OH)2
分子量:
175.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
mp
229-235 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChI 密鑰
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
其他說明
含有不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3