Merck
511870
Sigma-Aldrich
9H-芴-9-基异氰酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9NO
分子量:
207.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
44-46 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=NC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H
InChI 密鑰
ZCUDVRDYVSFUTC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves