Merck
492930
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-15N monohydrate
98 atom % 15N
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-15N monohydrate, L-Leucine-15N, N-t-Boc derivative monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
分子量:
250.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
技術
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i12+1;
InChI 密鑰
URQQEIOTRWJXBA-SFFPXEBQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3