Merck
486477
Sigma-Aldrich
氯乙酰氯-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH213COCl
分子量:
113.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.430 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
InChI 密鑰
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
標靶器官
Lungs
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.00 °C - closed cup