化驗
97%
光學活性
[α]25/D +10°, neat
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
InChI 密鑰
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter