Merck
475416
Sigma-Aldrich
聚合物键合型甘油
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
Polymer support is polystyrene
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
標籤範圍
1-2 mmol/g glycerol loading
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC(O)CO[*]
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3