Merck
471151
Sigma-Aldrich
5,12-双(苯乙炔基)并四苯
technical grade, 85%
别名:
BPEN
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H20
CAS号:
分子量:
428.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
85%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
λmax
550 nm
SMILES 字串
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
InChI 密鑰
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一种 n 沟道有机半导体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)