Merck
469238
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl acetate
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H4F
CAS号:
分子量:
154.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
密度
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1