Merck
469084
Sigma-Aldrich
DAB-AM-32,聚丙烯亚胺正三十二烷胺树枝状聚合物,4.0 代
volume 5,054 Å3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
分子量:
3513.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
分子量
calculated mol wt 3,514
容積
5,054 Å3
折射率
n20/D 1.518 (lit.)
黏度
2.5 poise(50 °C)(lit.)
轉變溫度
Tg −87 °C
溶解度
methanol and water: soluble
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
外觀
含 32 个伯氨基。
法律資訊
DSM 产品
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)