Merck
444030
Sigma-Aldrich
4′-氨基-5′-硝基苯并-15-冠-5
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20N2O7
CAS号:
分子量:
328.32
Beilstein:
5298835
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)