Merck
424323
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-苹果酸二异丙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
218.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]25/D +12.8°, neat
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
同類產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter