Merck
419850
Sigma-Aldrich
1,2-双(二甲基硅烷基)苯
98%
别名:
邻亚苯基双(二甲基硅烷)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
194.42
Beilstein:
2937027
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
98%
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI 密鑰
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Packaged in glass bottles
取代透過
产品编号
说明
价格
访问文档库
Organometallics, 11, 2639-2639 (1992)
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 667-667 (1993)