About This Item
线性分子式:
Ca3N2
CAS号:
分子量:
148.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
95%
表单
powder
粒径
−200 mesh
密度
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChI key
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - Water-react 1
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.