Merck
410063
Sigma-Aldrich
3-氨基-1-丙醇乙烯基醚
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHO(CH2)3NH2
CAS号:
分子量:
101.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
96%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCOC=C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter