Merck
400432
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苯甲酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
204.15
Beilstein:
1963428
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup