Merck
392804
Sigma-Aldrich
2,4-二乙氧基间甲苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
分子量:
208.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)