Merck
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(-)-2-羟基-3-蒎烷酮
99%
别名:
(1S,2S,5S)-2-羟基-2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-3-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O2
CAS号:
分子量:
168.23
Beilstein:
3196635
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
沸点
245 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
InChI key
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)