Merck
378216
Sigma-Aldrich
1-氟-2,4,6-三甲基吡啶三氟甲磺酸酯
technical grade, 85%
别名:
1-氟-sym-乙基三氟甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11F4NO3S
分子量:
289.25
Beilstein:
4777118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
85%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为以下反应的反应物:
  • Pd(II)催化的对位选择性C-H芳基化
  • 氟化反应
  • 氧化诱导芳基-CF3键生成过程中的氧化剂
  • Pd(II)催化C-H烯化反应
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)