等級
technical grade
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
114-116 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
InChI 密鑰
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
含咪唑
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.