Merck
364657
Sigma-Aldrich
叔丁基氯化镁 溶液
1.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CMgCl
CAS号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
储存温度低于 25°C 可能会形成结晶镁盐。将容器移至温暖处,偶尔稍微搅拌即可重新溶解固体。
推薦產品
推荐使用弯通式隔垫入口转接器 Z118206 或直通式隔垫入口转接器 Z118141(6mm 内径入口)或直通式隔垫入口转接器 Z118192(13mm 内径入口)。
隔膜進氣口介面卡
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter