Merck
360902
Sigma-Aldrich
乙基三甲基硅基丙二酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
204.30
Beilstein:
3082383
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup