Merck
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-吲哚乙酰基)-L-亮氨酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O3
CAS号:
分子量:
288.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O