Merck
340065
Sigma-Aldrich
O-叔丁基羟胺 盐酸盐
99%
别名:
O-tert-Butylhydroxylamine 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS号:
分子量:
125.60
Beilstein:
3668106
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)ON