Merck
338176
Sigma-Aldrich
3,4-O-异亚丙基-D-甘露糖醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O6
CAS号:
分子量:
222.24
Beilstein:
82182
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]28/D +29°, c = 3 in H2O
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O1)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H18O6/c1-9(2)14-7(5(12)3-10)8(15-9)6(13)4-11/h5-8,10-13H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
YCOMFYACDCWMMD-WCTZXXKLSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3