Merck
329215
Sigma-Aldrich
1-异丙基-4-硝基苯
97%
别名:
对硝基枯烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHC6H4NO2
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
1863535
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O