Merck
328588
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboximide
97%
别名:
Cinchomeronimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4N2O2
CAS号:
分子量:
148.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
232-235 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3