Merck
310026
Sigma-Aldrich
α-炔丙基膦酰乙酸三乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19O5P
CAS号:
分子量:
262.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup