同位素純度
99.8 atom % D
包裝
pk of 5 × 0.5 mL
折射率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.00 °C - closed cup