Merck
306401
Sigma-Aldrich
1-溴-2,3,4,6-四氟苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6HBrF4
CAS号:
分子量:
228.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
包裝
安瓿瓶包装
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)