方案
≥95.0% (AT)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3