Merck
287733
Sigma-Aldrich
1-异丙基-1-环己烯
75%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H9CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
124.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
75%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C1=CCCCC1
其他說明
残留物为·3-异丙基-1-环己烯和 4-异丙基-1-环己烯
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup