Merck
281484
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
65%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(CH3)COCH3
CAS号:
分子量:
102.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical grade
濃度
65%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
90-95 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CO)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(3-6)5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup