Merck
279498
Sigma-Aldrich
1-丙基-4-哌啶酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO
CAS号:
分子量:
141.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-5-9-6-3-8(10)4-7-9/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Propyl-4-piperidone has been used in the preparation of 9-[2-(2-methyl-5-pyridyl)-ethyl]-3-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-γ-carboline1.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis of 1, 3, 6-substituted 9-pyridylethyl-1, 2, 3, 4-tetrahydro-?-carbolines.
Kost AN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 1(7), 389-392 (1967)