Merck
251348
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
295.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
270-274 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1