Merck
247111
Sigma-Aldrich
N-丁基苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
163.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
沸点
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCNCc1ccccc1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)