Merck
227404
Sigma-Aldrich
Chirald®
99%
别名:
(2S,3R)-(+)-4-二甲氨基-1,2-二苯基-3-甲基-2-丁醇, (2S,3R)-(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol, Dextrocarbinol base
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2C(C6H5)(OH)CH(CH3)CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
283.41
Beilstein:
2384178
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]21/D +8.2°, c = 10 in ethanol
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1
InChI 密鑰
INTCGJHAECYOBW-APWZRJJASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Chirald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup