Merck
222879
Sigma-Aldrich
罂粟碱 盐酸盐
99%
别名:
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4 · HCl
CAS号:
分子量:
375.85
Beilstein:
3921435
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
99%
SMILES 字串
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Smooth muscle relaxant and cerebral vasodilator; phosphodiesterase inhibitor.